2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
009858-1G
009858-5G
FLUO009858-1GEA
66.5
EUR
FLUO009858-1G
FLUO009858-5G
2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzoesäure
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₂ |
MDL:
MFCD01631588 CAS-Nummer: 62089-35-4 |