6-(Trifluormethyl)uracil
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-(Trifluormethyl)uracil, 2,4-Dihydroxy-6-(trifluormethyl)pyrimidin, 2,6-Dihydroxy-4-(trifluormethyl)pyrimidin
009867-1G
FLUO009867-1GEA
0
EUR
FLUO009867-1G
6-(Trifluormethyl)uracil
6-(Trifluormethyl)uracil
Formel:
C₅H₃F₃N₂O₂ Molecular Weight: 180,09 g/mol |
MDL:
MFCD01011762 CAS-Nummer: 672-45-7 |