6-Methoxy-m-kresol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 2-Methoxy-5-methylphenol, 2-Hydroxy-4-methylanisol, 3-Hydroxy-4-methoxytoluol, 1-Hydroxy-2-methoxy-5-methylbenzol

009947-5G
FLUO009947-5GEA 76.2 EUR
FLUO009947-5G
6-Methoxy-m-kresol
6-Methoxy-m-kresol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 217…218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38 °C
Dichte: 1,0973 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00040901
CAS-Nummer: 1195-09-1
EINECS: 214-791-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR