2-(4-Fluorphenoxy)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
010111-1G
FLUO010111-1GEA
201
EUR
FLUO010111-1G
2-(4-Fluorphenoxy)benzaldehyd
2-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formel:
C₁₃H₉FO₂ Molecular Weight: 216,21 g/mol |
MDL:
MFCD01568770 CAS-Nummer: 320423-61-8 |