4-(3-Fluorpropoxy)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
010124-1G
FLUO010124-1GEA
0
EUR
FLUO010124-1G
4-(3-Fluorpropoxy)benzaldehyd
4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₁FO₂ |
MDL:
MFCD02090999 CAS-Nummer: 400825-68-5 |