5-Fluortryptamin Hydrochlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)ethanamine hydrochloride
010196-1G
FLUO010196-1GEA
0
EUR
FLUO010196-1G
5-Fluortryptamin Hydrochlorid
5-Fluortryptamin Hydrochlorid
Formel:
C₁₀H₁₂ClFN₂ |
MDL:
MFCD00051081 CAS-Nummer: 2711-58-2 EINECS: 220-307-5 |