6-Fluortryptamin
Lieferant: FLUOROCHEM
010197-1G
FLUO010197-1GEA
0
EUR
FLUO010197-1G
6-Fluortryptamin
6-Fluortryptamin
Formel:
C₁₀H₁₁FN₂ Molecular Weight: 178,21 g/mol |
MDL:
MFCD00044761 CAS-Nummer: 575-85-9 |