4-Fluor-DL-tryptophan
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Amino-3-(4-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(4-F)-OH
010200-1G
FLUO010200-1GEA
1050
EUR
FLUO010200-1G
4-Fluor-DL-tryptophan
4-Fluor-DL-tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₁FN₂O₂ Molecular Weight: 222,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039689 CAS-Nummer: 25631-05-4 |