6-Fluor-DL-tryptophan
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Amino-3-(6-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, 6-Fluoro-DL-tryptophan
010201-1G
FLUO010201-1GEA
342
EUR
FLUO010201-1G
6-Fluor-DL-tryptophan
6-Fluor-DL-tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₁FN₂O₂ Molecular Weight: 222,22 g/mol Schmelzpunkt: 280 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00005653 CAS-Nummer: 7730-20-3 EINECS: 231-788-6 |