3'-Brom-4'-fluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
010205-10G
010205-100G
010205-25G
FLUO010205-10GEA
43.1
EUR
FLUO010205-10G
FLUO010205-100G
FLUO010205-25G
3'-Brom-4'-fluoracetophenon
3'-Brom-4'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆BrFO Molecular Weight: 217.04 g/mol Siedepunkt: 240 Schmelzpunkt: 57 |
MDL:
MFCD00042466 CAS-Nummer: 1007-15-4 EINECS: 213-750-0 |