2-Chlor-4-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Chlor-4-nitrobenzotrifluorid, 1-Chlor-3-nitro-6-(trifluormethyl)benzol
010206-1G
FLUO010206-1GEA
0
EUR
FLUO010206-1G
2-Chlor-4-nitrobenzotrifluorid
2-Chlor-4-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ Molecular Weight: 225,55 g/mol |
MDL:
MFCD00171532 CAS-Nummer: 151504-80-2 |