7-Fluorisatin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
CFF1118.
010208-1G
010208-25G
010208-5G
CHMPCFF1118.EA
0
EUR
CHMPCFF1118.
FLUO010208-1G
FLUO010208-25G
FLUO010208-5G
7-Fluorisatin
7-Fluorisatin
Formel:
C₈H₄FNO₂ |
MDL:
MFCD01569508 CAS-Nummer: 317-20-4 |