2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
010242-1G
010242-5G
FLUO010242-1GEA
66.8
EUR
FLUO010242-1G
FLUO010242-5G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Formel:
C₉H₄F₆O₂ |
MDL:
MFCD00013249 CAS-Nummer: 42580-42-7 |