1,8-Dichlorhexadecafluoroctan
Lieferant: FLUOROCHEM
010296-25G
010296-100G
010296-5G
FLUO010296-25GEA
0
EUR
FLUO010296-25G
FLUO010296-100G
FLUO010296-5G
1,8-Dichlorhexadecafluoroctan
1,8-Dichlorohexadecafluorooctane
Formel:
C₈Cl₂F₁₆ |
MDL:
MFCD00155747 CAS-Nummer: 647-25-6 |