3-Pentin-1-ol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: Pent-3-yn-1-ol
010354-10G
FLUO010354-10GEA 464 EUR
FLUO010354-10G
3-Pentin-1-ol
3-Pentin-1-ol
Formel: C₅H₈O
Molecular Weight: 84,12 g/mol
Siedepunkt: 154 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9002 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002956
CAS-Nummer: 10229-10-4
EINECS: 233-550-7
UN: 1987
ADR: 3,III