2-Chlor-6-methylpyridin

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 6-Chlor-2-picolin

010405-25G
FLUO010405-25GEA 78.8 EUR
FLUO010405-25G
2-Chlor-6-methylpyridin
2-Chlor-6-methylpyridin
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127,57 g/mol
Siedepunkt: 64 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1506 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006245
CAS-Nummer: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR