1,4-Diiodtetrafluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-diiodobenzene
010456-5G
010456-1G
FLUO010456-5GEA
365
EUR
FLUO010456-5G
FLUO010456-1G
1,4-Diiodtetrafluorbenzol
1,4-Diiodtetrafluorbenzol
Formel:
C₆F₄I₂ Molecular Weight: 401.87 g/mol |
MDL:
MFCD00001055 CAS-Nummer: 392-57-4 EINECS: 206-877-8 |