1H,1H,13H-Tetracosafluor-1-tridecanol
Lieferant: FLUOROCHEM
010523-25G
FLUO010523-25GEA 0 EUR
FLUO010523-25G
1H,1H,13H-Tetracosafluor-1-tridecanol
1H,1H,13H-Tetracosafluor-1-tridecanol
Formel: C₁₃H₄OF₂₄
MDL: MFCD00155920
CAS-Nummer: 423-72-3