3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
010534-25G
FLUO010534-25GEA
0
EUR
FLUO010534-25G
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)phenol
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)phenol
Formel:
C₈H₆F₄O₂ |
MDL:
MFCD00153276 CAS-Nummer: 53997-99-2 |