1,1,2-Trifluordecen
Lieferant: FLUOROCHEM
010553-25G
FLUO010553-25GEA
0
EUR
FLUO010553-25G
1,1,2-Trifluordecen
1,1,2-Trifluordecen
Formel:
C₁₀H₁₇F₃ |
MDL:
MFCD00156047 CAS-Nummer: 692-05-7 EINECS: 206-590-8 |