6-Amino-2-naphthoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
6-Amino-2-naphthoic acid, 6-Amino-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-Amino-2-naphthoic Acid
010652-5G
010652-25G
010652-1G
FLUO010652-5GEA
483
EUR
FLUO010652-5G
FLUO010652-25G
FLUO010652-1G
6-Amino-2-naphthoesäure
6-Amino-2-naphthoesäure
Formel:
C₁₁H₉NO₂ |
MDL:
MFCD01861831 CAS-Nummer: 116668-47-4 |