4-Brom-1-buten

Lieferant: FLUOROCHEM

010654-10G 010654-50G 010654-5G 010654-25G
FLUO010654-10GEA 0 EUR
FLUO010654-10G FLUO010654-50G FLUO010654-5G FLUO010654-25G
4-Brom-1-buten
4-Brom-1-buten
Formel: C₄H₇Br
Siedepunkt: 98 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 9 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000258
CAS-Nummer: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
UN: 1992
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR