3-Amino-2-naphthoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Amino-2-naphthalincarbonsäure, 3-Aminonaphthalin-2-carbonsäure
010658-25G
FLUO010658-25GEA 476 EUR
FLUO010658-25G
3-Amino-2-naphthoesäure
3-Amino-2-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₉NO₂
Siedepunkt: 383 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 216…217 °C
MDL: MFCD00004115
CAS-Nummer: 5959-52-4
EINECS: 227-726-2
Merck Index: 13,00451