3-Fluor-p-anisidin
Lieferant: FLUOROCHEM
010679-1G
010679-5G
010679
010679-25G
FLUO010679-1GEA
31.1
EUR
FLUO010679-1G
FLUO010679-5G
FLUO010679
FLUO010679-25G
3-Fluor-p-anisidin
3-Fluor-p-anisidin
Formel:
C₇H₈FNO |
MDL:
MFCD00075040 CAS-Nummer: 366-99-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |