2-Fluor-4-iodanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
010682-25G 010682-100G
FLUO010682-25GEA 45.8 EUR
FLUO010682-25G FLUO010682-100G
2-Fluor-4-iodanilin
2-Fluor-4-iodanilin
Formel: C₆H₅FIN
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52…54 °C
MDL: MFCD00011738
CAS-Nummer: 29632-74-4