5-Amino-2-methylbenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
010687-5G
FLUO010687-5GEA
97.1
EUR
FLUO010687-5G
5-Amino-2-methylbenzotrifluorid
5-Amino-2-methylbenzotrifluorid
Formel:
C₈H₈F₃N Molecular Weight: 175,16 g/mol |
MDL:
MFCD01631582 CAS-Nummer: 65934-74-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |