4-(2-Aminoethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
010690-1G
010690-5G
010690-25G
FLUO010690-1GEA
81.8
EUR
FLUO010690-1G
FLUO010690-5G
FLUO010690-25G
4-(2-Aminoethyl)pyridin
4-(2-Aminoethyl)pyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Siedepunkt: 231 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 76 °C Dichte: 1,0238 g/cm³ (25 °C) |
MDL:
MFCD00038045 CAS-Nummer: 13258-63-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...