2-Chlor-4-fluor-5-nitrophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
010722-1G
FLUO010722-1GEA
31.1
EUR
FLUO010722-1G
2-Chlor-4-fluor-5-nitrophenol
2-Chlor-4-fluor-5-nitrophenol
Formel:
C₆H₃ClFNO₃ Molecular Weight: 191,5400 g/mol |
MDL:
MFCD02670258 CAS-Nummer: 84478-75-1 |