2-Brom-4-(trifluormethyl)anisol
Lieferant: FLUOROCHEM
010726-5G
010726-25G
FLUO010726-5GEA
73.5
EUR
FLUO010726-5G
FLUO010726-25G
2-Brom-4-(trifluormethyl)anisol
2-Brom-4-(trifluormethyl)anisol
Formel:
C₈H₆BrF₃O |
MDL:
MFCD03789249 CAS-Nummer: 402-10-8 |