4-Fluor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
010734-1G
FLUO010734-1GEA
213
EUR
FLUO010734-1G
4-Fluor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
4-Fluor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Formel:
C₉H₅FO₂S Molecular Weight: 196.1982 g/mol |
MDL:
MFCD03425782 CAS-Nummer: 310466-37-6 |