2-Chlornicotinsäure
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlor-3-pyridincarbonsäure, 2-Chlorpyridin-3-carbonsäure
FL10748.POR
010748-250G
010748-50G
CHMPFL10748.POREA
0
EUR
CHMPFL10748.POR
FLUO010748-250G
FLUO010748-50G
2-Chlornicotinsäure
2-Chlornicotinsäure
Formel:
C₆H₄ClNO₂ Molecular Weight: 157.56 g/mol Siedepunkt: 284 Schmelzpunkt: 181 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006236 CAS-Nummer: 2942-59-8 EINECS: 220-937-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...