Natriumdecylsulfat

Lieferant: FLUOROCHEM

01075.25G 001075-10G
FLUO01075.25GEA 0 EUR
FLUO01075.25G FLUO001075-10G
Natriumdecylsulfat
Natriumdecylsulfat
Formel: C₁₀H₂₁NaO₄S
Schmelzpunkt: 191,85 °C
Dichte: 1,207 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041881
CAS-Nummer: 142-87-0
EINECS: 205-568-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR