2-Amino-6-chlorpurin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
6-Chlor-7H-purin-2-ylamin
010750-1G
010750-5G
010750-25G
FLUO010750-1GEA
0
EUR
FLUO010750-1G
FLUO010750-5G
FLUO010750-25G
2-Amino-6-chlorpurin
2-Amino-6-chlorpurin
Formel:
C₅H₄ClN₅ Molecular Weight: 169.57 g/mol Schmelzpunkt: 300 |
MDL:
MFCD00075252 CAS-Nummer: 10310-21-1 EINECS: 233-686-7 |