Phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, Benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
010827-25G
FLUO010827-25GEA 107 EUR
FLUO010827-25G
Phenylboronsäurepinakolester
Phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₇BO₂
Molecular Weight: 204,08 g/mol
MDL: MFCD00966985
CAS-Nummer: 24388-23-6