5-Methyl-2-thiophenboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
011005-1G
011005-5G
FLUO011005-1GEA
36.9
EUR
FLUO011005-1G
FLUO011005-5G
5-Methyl-2-thiophenboronsäure
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Formel:
C₅H₇BO₂S |
MDL:
MFCD01318166 CAS-Nummer: 162607-20-7 |