2-Brom-2-methylpropiophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
011099-25G
FLUO011099-25GEA
0
EUR
FLUO011099-25G
2-Brom-2-methylpropiophenon
2-Brom-2-methylpropiophenon
Formel:
C₁₀H₁₁BrO |
MDL:
MFCD00000124 CAS-Nummer: 10409-54-8 EINECS: 233-879-6 |