2-Chlor-5-nitrozimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlor-5-nitrocinnamsäure, 3-(2-Chlor-5-nitrophenyl)propensäure
011120-50G
FLUO011120-50GEA
552
EUR
FLUO011120-50G
2-Chlor-5-nitrozimtsäure
2-Chlor-5-nitrozimtsäure
Formel:
C₉H₆ClNO₄ Molecular Weight: 227,6 g/mol Schmelzpunkt: 223…234 °C |
MDL:
MFCD00063312 CAS-Nummer: 36015-19-7 UN: 3077 ADR: 9,III |