4-Chlorchalkon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Chlorbenzylidenacetophenon
011128-100G
011128-25G
FLUO011128-100GEA
233
EUR
FLUO011128-100G
FLUO011128-25G
4-Chlorchalkon
4-Chlorchalkon
Formel:
C₁₅H₁₁ClO Molecular Weight: 242.7 g/mol |
MDL:
MFCD00016345 CAS-Nummer: 956-04-7 EINECS: 213-476-1 |