4,7-Dichlorisatin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
011141-10G
FLUO011141-10GEA
224
EUR
FLUO011141-10G
4,7-Dichlorisatin
4,7-Dichlorisatin
Formel:
C₈H₃Cl₂NO₂ |
MDL:
MFCD00047214 CAS-Nummer: 18711-13-2 |