(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäurehydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (2,4-Dichlorphenoxy)acetohydrazid, (2,4-Dichlorphenoxy)acethydrazid
011144-100G
FLUO011144-100GEA 290 EUR
FLUO011144-100G
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäurehydrazid
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäurehydrazid
Formel: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COONHNH₂
Molecular Weight: 235,07 g/mol
MDL: MFCD00051972
CAS-Nummer: 28236-62-6