2,3-Dimethoxyzimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,3-Dimethoxycinnamsäure, 3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propensäure
011155-100G
FLUO011155-100GEA
368
EUR
FLUO011155-100G
2,3-Dimethoxyzimtsäure
2,3-Dimethoxyzimtsäure
Formel:
C₁₁H₁₂O₄ Molecular Weight: 208,21 g/mol |
CAS-Nummer:
7461-60-1 EINECS: 231-249-5 |