Methyl-6-chlornicotinat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Methyl 6-chloronicotinate
011192-10G
FLUO011192-10GEA
0
EUR
FLUO011192-10G
Methyl-6-chlornicotinat
Methyl-6-chlornicotinat
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molecular Weight: 171,58 g/mol |
MDL:
MFCD00023420 CAS-Nummer: 73781-91-6 |