ω-Brom-3-nitroacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Brom-3'-nitroacetophenon, Brommethyl-m-nitrophenylketon, 3-Nitrophenacylbromid, α-Brom-3-nitroacetophenon
011206-50G
FLUO011206-50GEA
269
EUR
FLUO011206-50G
ω-Brom-3-nitroacetophenon
ω-Brom-3-nitroacetophenon
Formel:
C₈H₆BrNO₃ Molecular Weight: 244.04 g/mol Schmelzpunkt: 90…94 °C |
MDL:
MFCD00024512 CAS-Nummer: 2227-64-7 EINECS: 218-764-0 |