2-(2-Thienyliden)-4'-phenoxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
011225-25G
FLUO011225-25GEA
0
EUR
FLUO011225-25G
2-(2-Thienyliden)-4'-phenoxyacetophenon
2-(2-Thienyliden)-4'-phenoxyacetophenon
Formel:
C₁₉H₁₄O₂S |
MDL:
MFCD00170623 CAS-Nummer: 333772-32-0 |