3,4,5-Trimethoxybenzhydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3,4,5-Trimethoxybenzol-1-carbohydrazid, 3,4,5-Trimethoxybenzoesäurehydrazid, 3,4,5-Trimethoxybenzohydrazid
011241-50G
FLUO011241-50GEA 281 EUR
FLUO011241-50G
3,4,5-Trimethoxybenzhydrazid
3,4,5-Trimethoxybenzhydrazid
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₄
Molecular Weight: 226,23 g/mol
MDL: MFCD00014758
CAS-Nummer: 3291-03-0
EINECS: 221-954-6