3-Amino-1-Boc-piperidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(±)-3-Amino-1-Boc-piperidin
011310-1G
011310-5G
FLUO011310-1GEA
0
EUR
FLUO011310-1G
FLUO011310-5G
3-Amino-1-Boc-piperidin
3-Amino-1-Boc-piperidin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ |
MDL:
MFCD01861219 CAS-Nummer: 184637-48-7 |