(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
tert-butyl (3R)-3-aminopiperidine-1-carboxylate, (R)-1-Boc-3-Aminopiperidine
011311-1G
FLUO011311-1GEA
34.1
EUR
FLUO011311-1G
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ |
MDL:
MFCD03094717 CAS-Nummer: 188111-79-7 |