(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(S)-1-Boc-3-Aminopyrrolidine, (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine, tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
011314-1G
011314-5G
FLUO011314-1GEA
29.3
EUR
FLUO011314-1G
FLUO011314-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ |
MDL:
MFCD03419271 CAS-Nummer: 147081-44-5 |