(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(R)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-Boc-pyrrolidine, (R)-tert-Butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, (3R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine
011315-1G
011315-5G
FLUO011315-1GEA
31.1
EUR
FLUO011315-1G
FLUO011315-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ |
MDL:
MFCD03419272 CAS-Nummer: 147081-49-0 |