6-Aminobenzothiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Benzothiazol-6-ylamin
011370-5G
FLUO011370-5GEA
148
EUR
FLUO011370-5G
6-Aminobenzothiazol
6-Aminobenzothiazole
Formel:
C₇H₆N₂S Molecular Weight: 150.2 g/mol |
MDL:
MFCD00015461 CAS-Nummer: 533-30-2 EINECS: 208-559-4 |